missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyne-5,8-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyne-5,8-diol |
| CAS | 68227-33-8 |
| Molekylær formel | C16 H30 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol, DF 110, DF 110D, Surfadol 510, Surfynol 110D, Surfynol 124, Surfynol DF 110, Surfynol DF 110D, Tuyile FS 304 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-13(2)7-9-15(5,17)11-12-16(6,18)10-8-14(3)4/h13-14,17-18H,7-10H2,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)CCC(C)(O)C#CC(C)(O)CCC(C)C |
| IUPAC navn | 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yne-5,8-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.408 |
| Formel vægt | 254.225 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?