Få mere at vide
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032559
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31032559 100 g
31026794 1 kg
31030947 500 g
31032401 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31032559 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD126434100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol
CAS 10191-41-0
Molekylær formel C29H50O2
MDL nummer MFCD00006848
Mængde 100 g
SMIL CC1=C2C(OC(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)(C)CC2)=C(C(C)=C1O)C
Molekylvægt (g/mol) 430.71
Procent renhed 98%