Få mere at vide
2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4) |
| Formel vægt | 239.0324 |