Få mere at vide
2,5,6-Triamino-4(3H)-pyrimidinon Sulfat, TRC
Artikelnummer. 30449186
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30449186 10 g
1 options
Artikelnummer. 30449186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76724010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine','Sulfate
CAS 35011-47-3
Molekylær formel C4 H7 N5 O . H2 O . H2 O4 S
Mængde 10 g
Synonym 4(3H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1), 4(1H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1) (9CI), NSC 167378, 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one monosulfate
InChI formel InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S.H2O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4;/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4);1H2
SMIL O.Nc1nc(N)c(N)c(O)n1.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn svovlsyre; 2,5,6-triaminopyrimidin-4-ol; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 257.22
Formel vægt 257.043