Få mere at vide
2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one, TRC
Artikelnummer. 30427487
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427487 50 mg
30424890 10 mg
30410072 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT22280050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2228-79-7
Molekylær formel C6 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 111.14
Synonym 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroazepin-7-one
SMIL O=C1NCCCC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h2,4H,1,3,5H2,(H,7,8)
Formel vægt 111.0684