Få mere at vide
2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-6-8-4-7(2,3)5-9-6/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 130.099 |