missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoic Acid Ethyl Ester (>90%), TRC

Artikelnummer. 30378043
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378043 1 g
30377753 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378043 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4726151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 346656-34-6
Molekylær formel C14 H19 B O4
Molekylvægt (g/mol) 262.11
IUPAC navn ethyl 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
SMIL CCOC(=O)c1ccccc1B2OCC(C)(C)CO2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoic Acid Ethyl E
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H19BO4/c1-4-17-13(16)11-7-5-6-8-12(11)15-18-9-14(2,3)10-19-15/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3
Formel vægt 262.1376
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.