Få mere at vide
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoic Acid Ethyl Ester (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoic Acid Ethyl E |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19BO4/c1-4-17-13(16)11-7-5-6-8-12(11)15-18-9-14(2,3)10-19-15/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 262.1376 |