missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[[[4-[(Z)-Amino[[(hexyloxy)carbonyl]imino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dabigatran Impurity |
| CAS | 1848337-06-3 |
| Molekylær formel | C24 H29 N5 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Des-(3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate) (N'-((Hexyloxy)carbonyl) Dabigatran, 2-[[[4-[(Z)-Amino[[(hexyloxy)carbonyl]imino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid (>90%) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O4/c1-3-4-5-6-13-33-24(32)28-22(25)16-7-10-18(11-8-16)26-15-21-27-19-14-17(23(30)31)9-12-20(19)29(21)2/h7-12,14,26H,3-6,13,15H2,1-2H3,(H,30,31)(H2,25,28,32) |
| SMIL | CCCCCCOC(=O)\N=C(/N)\c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[[4-[(Z)-N'-hexoxycarbonylcarbamimidoyl]anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.5182 |
| Formel vægt | 451.222 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?