Få mere at vide
2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051211
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051211 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051211 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0053.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
CAS 15917-50-7
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H27 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Tamoxifen Citrate Imp. D (EP) Z-Isomer, Tamoxifen Imp. D (EP) Z-Isomer, 2-[4-[(Z)-1,2-Diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity D as Z-Isomer, Tamoxifen Impurity D as Z-Isomer
InChI formel InChI=1S/C25H27NO/c1-20(21-10-6-4-7-11-21)25(22-12-8-5-9-13-22)23-14-16-24(17-15-23)27-19-18-26(2)3/h4-17H,18-19H2,1-3H3/b25-20-
SMIL CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\C)/c2ccccc2)\c3ccccc3
IUPAC navn 2-[4-[(Z)-1,2-diphenylprop-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 357.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 357.2093 g/mol