Få mere at vide
2,4-Xylidine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Xylidine-D6 |
| CAS | 1071170-27-8 |
| Molekylær formel | C8 2H6 H5 N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzenamine','2,4-di(methyl-d3)- (ACI), 2,4-Dimethylaniline D6 (dimethyl D6), 2,4-Di(methyl-d3)benzenamine, 2,4-Xylidine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(N)c(c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,4-bis(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.22 |
| Formel vægt | 127.1268 |