Få mere at vide
2,4-Xylensulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30455841
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30455841 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30455841 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX749510500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Xylenesulfonic Acid
CAS 88-61-9
Molekylær formel C8 H10 O3 S . H2 O
Mængde 500 mg
Synonym Benzenesulfonic acid','2,4-dimethyl- (9CI','ACI), 2,4-Dimethylbenzenesulfonic acid (ACI), 2,4-Xylenesulfonic acid (7CI','8CI), 2,4-Dimethylbenzene-1-sulfonic acid, m-Xylene-4-sulfonic acid, m-Xylenesulfonic acid, SXA 60
InChI formel InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
SMIL O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 2,4-dimethylbenzensulfonsyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 204.243
Formel vægt 204.0456