Få mere at vide
2,4-Thioxylenol, TRC
Artikelnummer. 30456597
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30456597 25 g
1 options
Artikelnummer. 30456597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT39510025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Thioxylenol
CAS 13616-82-5
Molekylær formel C8H10S
Mængde 25 g
Synonym 2,4-Xylenethiol, 2,4-Dimethylbenzenethiol, 2,4-Dimethylthiophenol, NSC 202925
InChI formel InChI=1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
SMIL Cc1ccc(S)c(C)c1
IUPAC navn 2,4-dimethylbenzenethiol
Molekylvægt (g/mol) 138.23
Formel vægt 138.0503