Få mere at vide
2,4-Thiazolidinedione, TRC
Artikelnummer. 30457097
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30457097 50 g
1 options
Artikelnummer. 30457097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34425050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Thiazolidinedione
CAS 2295-31-0
Molekylær formel C3 H3 N O2 S
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
SMIL O=C1CSC(=O)N1
IUPAC navn 1,3-thiazolidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 117.13
Formel vægt 116.9884