Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Thiazolidinedione |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 123 °C til 126 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 178 °C til 179 °C (19,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 138 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,4-Thiazolidinedione
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.