Få mere at vide
2,4-Thiazolidinedon, 99%
Beskrivelse
2,4-thiazolidindion kan anvendes i syntesen af seksten 5-aryliden-2,4-thiazolidindioner via ultralydsfremmet aldolkondensationsreaktion. Det kan anvendes som udgangsmateriale til syntese af lægemidler med antihyperglykæmisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-thiazolidindion kan bruges i syntesen af seksten 5-aryliden-2,4-thiazolidindioner via ultralydsfremmet aldolkondensationsreaktion. Det kan anvendes som udgangsmateriale til syntese af lægemidler med antihyperglykæmisk aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i vand (30 mg
/ml ved 3 C), methanol, °DMSO, ethanol og ethylether.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Thiazolidinedione |
| Smeltepunkt | 123 °C til 126 °C |
| Kogepunkt | 178 °C til 179 °C (19 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 110700 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (30 mg/ml ved 3 °C), methanol, DMSO, ethanol og ethylether. |
| Formel vægt | 117.13 |
| Procent renhed | 99% |