Learn More
2,4-Thiazolidinedon, 99%
Product Code. 11455593
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11455593 25 g 25g
11465593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11455593 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13496.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117,122 g/mol
2,4-thiazolidindion kan anvendes i syntesen af seksten 5-aryliden-2,4-thiazolidindioner via ultralydsfremmet aldolkondensationsreaktion. Det kan anvendes som udgangsmateriale til syntese af lægemidler med antihyperglykæmisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-thiazolidindion kan bruges i syntesen af seksten 5-aryliden-2,4-thiazolidindioner via ultralydsfremmet aldolkondensationsreaktion. Det kan anvendes som udgangsmateriale til syntese af lægemidler med antihyperglykæmisk aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i vand (30 mg
/ml ved 3 C), methanol, °DMSO, ethanol og ethylether.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2295-31-0
Molekylær formel C3H3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 117.122
MDL nummer MFCD00005478
InChI nøgle ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
PubChem CID 5437
ChEBI CHEBI:50992
IUPAC navn 1,3-thiazolidin-2,4-dion
SMIL C1C(=O)NC(=O)S1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Thiazolidinedione
Smeltepunkt 123 °C til 126 °C
Kogepunkt 178 °C til 179 °C (19 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 110700
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (30 mg/ml ved 3 °C), methanol, DMSO, ethanol og ethylether.
Formel vægt 117.13
Procent renhed 99%