missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, TRC

Artikelnummer. 30342863
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342863 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6944355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-tert-Butylphenyl)acetonitrile
CAS 3288-99-1
Molekylær formel C12H15N
Mængde 5 g
Synonym (4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzeneacetonitrile (ACI), Acetonitrile, (p-tert-butylphenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, (p-tert-Butylphenyl)acetonitrile, 2-(4-tert-Butylphenyl)acetonitrile, 2-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethanenitrile, 4-tert-Butylbenzyl cyanide, NSC 85354, p-tert-Butylbenzyl cyanide, Benzeneacetonitrile, 4-(1,1-dimethylethyl)- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C12H15N/c1-12(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-13/h4-7H,8H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc(CC#N)cc1
IUPAC navn 2-(4-tert-butylphenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 173.25
Formel vægt 173.1204
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.