Få mere at vide
2-(4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridin-4-borsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10072124
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10072124 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10072124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00032DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-21-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C20H32BN3O4
MDL nummer MFCD06797996
Mængde 1 g
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl,1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-n-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
InChI nøgle NQBNJXYYAKBREJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC navn tert-butyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 389.30
PubChem CID 17998916
Formel vægt 389.3
Procent renhed 97%