Få mere at vide
2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenyl)amino)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 2512205-23-9 |
| Molekylær formel | C15 H20 F N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-12(18)10-7-6-9(8-11(10)16)17-15(4,5)13(19)20/h6-8,17H,1-5H3,(H,19,20) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(NC(C)(C)C(=O)O)cc1F |
| IUPAC navn | 2-[3-fluor-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]anilino]-2-methylpropansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.322 |
| Formel vægt | 297.138 |