Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-(4-Sulfophenylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naftalendisulfonsyre, trinatriumsalt, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10081780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081780 25 g Glasflaske 25g
10521401 10 g Glasflaske 10g
10064623 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081780 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151570250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 23647-14-5 | C16H9N2Na3O11S3 | 570,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23647-14-5
Molekylær formel C16H9N2Na3O11S3
Molekylvægt (g/mol) 570.39
MDL nummer MFCD00003952
InChI nøgle LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Synonym spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
PubChem CID 73658865
IUPAC navn trinatrium;5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophenyl)hydrazinyliden]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Sulfophenylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt
Farve Brun-Rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 8859
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 570.39
Grad Indikator
Fysisk form Krystallinsk pulver