Få mere at vide
2-(4-Pyridyl)thiazol-4-carboxylsyre, 97%
Beskrivelse
2-(4-Pyridyl)thiazol-4-carboxylsyre, bruges som farmaceutisk mellemprodukt og anvendes også inden for organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-(4-Pyridyl)thiazol-4-carboxylsyre, bruges som farmaceutisk mellemprodukt og anvendes også inden for organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under normale temperaturer og tryk. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | >300 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | 2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-4-carboxylat |
| Formel vægt | 206.22 |
| Procent renhed | 97% |