missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Pyridyl)ethanesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Pyridyl)ethanesulfonic Acid |
| CAS | 53054-76-5 |
| Molekylær formel | C7H9NO3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Sulfoethyl)pyridine, 4-Pyridylethylsulfonic Acid, NSC 87853, gamma-(2-Sulfoethyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3S/c9-12(10,11)6-3-7-1-4-8-5-2-7/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10,11) |
| SMIL | OS(=O)(=O)CCc1ccncc1 |
| IUPAC navn | 2-pyridin-4-ylethanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.22 |
| Formel vægt | 187.0303 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?