Få mere at vide
2-(4-Pyridyl)benzimidazole, 97%
Artikelnummer. 15488227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488227 5 g 5g
15498227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51778.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2208-59-5 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2208-59-5
Molekylær formel C12H9N3
Molekylvægt (g/mol) 195.23
MDL nummer MFCD00453948
InChI nøgle UYWWLYCGNNCLKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-pyridyl benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzo d imidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-pyridyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-4-yl-1h-benzoimidazole, 2-benzimidazole, acmc-1ch3h, cambridge id 5231114, 2-4-pyridinyl-benzimidazole
PubChem CID 247634
IUPAC navn 2-pyridin-4-yl-lH-benzimidazol
SMIL N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Smeltepunkt 216°C to 221°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%