Få mere at vide
2-(4-pyridyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10790364
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10790364 250 mg 250mg
10526713 1 g 1g
10605165 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10790364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34701CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21278-86-4
Molekylær formel C9H5N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 205.21
MDL nummer MFCD00171745
InChI nøgle COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
IUPAC navn 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.22
Procent renhed 95%