Få mere at vide
2,4-pyridindicarboxylsyrehydrat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10376870 5 g Glasflaske 5g
10720595 1 g Glass bottle 1g
10540994 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10376870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 499-80-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 499-80-9
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00149413
InChI nøgle MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
PubChem CID 10365
ChEBI CHEBI:44737
IUPAC navn pyridin-2,4-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 243°C to 246°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H3N)(COOH)2·xH2O
Mængde 5 g
Beilstein 22, 153
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 167.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate