Få mere at vide
2,4-Pyridinediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Pyridinediamine |
| CAS | 461-88-1 |
| Molekylær formel | C5H7N3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Diaminopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H4,6,7,8) |
| SMIL | Nc1ccnc(N)c1 |
| IUPAC navn | pyridine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vægt | 109.064 |