missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Pteridinediamine-6-methanol Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Pteridinediamine-6-methanol','Hydrobromide |
| CAS | 57963-59-4 |
| Molekylær formel | C7 H8 N6 O . Br H |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N6O.BrH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H |
| SMIL | Br.Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1 |
| IUPAC navn | (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.09 |
| Formel vægt | 272.0021 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?