Få mere at vide
2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide, TRC
Artikelnummer. 30423896
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423896 50 mg
30419929 100 mg
30410623 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423896 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP32288550MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58351-19-2
Molekylær formel C11H10N2OS
Molekylvægt (g/mol) 218.27
IUPAC navn 2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
SMIL NC(=O)Cc1nc(cs1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2OS/c12-10(14)6-11-13-9(7-15-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,12,14)
Formel vægt 218.0514