missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Phenoxyphenoxy)ethanamine, TRC

Artikelnummer. 30423610
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423610 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3186752.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Phenoxyphenoxy)ethanamine
CAS 72490-14-3
Molekylær formel C14H15NO2
Mængde 2.5 g
Synonym 1-(2-Aminoethoxy)-4-phenoxybenzene, 2-(4-Phenoxyphenoxy)ethylamine
InChI formel InChI=1S/C14H15NO2/c15-10-11-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2
SMIL NCCOc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 2-(4-phenoxyphenoxy)ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 229.27
Formel vægt 229.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.