missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Phenoxyphenoxy)ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Phenoxyphenoxy)ethanamine |
| CAS | 72490-14-3 |
| Molekylær formel | C14H15NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(2-Aminoethoxy)-4-phenoxybenzene, 2-(4-Phenoxyphenoxy)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c15-10-11-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2 |
| SMIL | NCCOc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-phenoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vægt | 229.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?