Få mere at vide
2-(4-Pentynyloxy)tetrahydro-2H-pyran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Pentynyloxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 62992-46-5 |
| Molekylær formel | C10H16O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Tetrahydro-2-(4-pentyn-1-yloxy)-2H-pyran, Tetrahydro-2-(4-pentynyloxy)-2H-pyran, 1-(2-Tetrahydropyranyloxy)-4-pentyne, 1-(Tetrahydropyranyloxy)-4-pentyne, 4-Pentyn-1-ol THP Ether, 4-Pentyn-1-ol Tetrahydropyranyl Ether, 5-(Tetrahydropyranyloxy)-1-pentyne, Tetrahydro-2-(4-pentynyloxy)-2H-pyran |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-2-3-5-8-11-10-7-4-6-9-12-10/h1,10H,3-9H2 |
| SMIL | C#CCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | 2-pent-4-ynoxyoxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vægt | 168.115 |