Få mere at vide
2-(4-Penten-1-yl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dion, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Penten-1-yl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 7736-25-6 |
| Molekylær formel | C60 H64 Cl14 Mn N12 O8 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-(Pent-4-en-1-yl)isoindoline-1,3-dione, N-4-Pentenyl-phthalimide, 5-Phthalimido-1-pentene |
| InChI formel | InChI=1S/4C15H16Cl3N3O2.2ClH.Mn/c4*1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18;;;/h4*3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2 |
| SMIL | [Cl-][Mn+2]([Cl-])(\[O]=C(\N(CCC)CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)/n2ccnc2)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)/n4ccnc4)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc5c(Cl)cc(Cl)cc5Cl)/n6ccnc6)\[O]=C(/N(CCC)CCOc7c(Cl)cc(Cl)cc7Cl)\n8ccnc8 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1632.506 |
| Formel vægt | 1624.999 |