Få mere at vide
2,4-Pentanedione dioxime, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429903
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429903 5 g 5g
11439903 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13003.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2157-56-4
Molekylær formel C5H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 130.15
MDL nummer MFCD00013932
InChI nøgle WBRYLZHYOFBTPD-YDFGWWAZSA-N
Synonym acetylacetone dioxime, 2,4-pentanedione dioxime, 2,4-pentanedione, dioxime, 2,4-pentanedioxime, 2,4-pentanedione oxime, 2,4-pentanedione,2,4-dioxime, 2,4-pentanedione, 2,4-dioxime, pentane-2,4-dione oxime, 2e,4e-2,4-pentanedione dioxime #, ne-n-4e-4-hydroxyiminopentan-2-ylidene hydroxylamine
PubChem CID 9573501
SMIL C\C(C\C(C)=N\O)=N/O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Pentanedione dioxime
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Mængde 5 g
Beilstein 4372703
IUPAC navn (NE)-N-[(4E)-4-hydroxyiminopentan-2-ylidene]hydroxylamine
Formel vægt 130.15
Procent renhed ≥98%