Få mere at vide
2,4-Pentanedion, 99%
Artikelnummer. 11454080
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454080 100 mL 100ml
11488076 500 mL 500ml
11498076 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14117.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-54-6 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
2,4-Pentanedion anvendes som en forløber for acetylacetonat, et almindeligt bidentat og et råmateriale til syntese af heterocykliske forbindelser. Det bruges i lægemidler, organiske mellemprodukter til opløsningsmidler, analytiske reagenser, wolfram og molybdæn i aluminiumekstraktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-Pentanedione bruges som en forløber for acetylacetonat, et almindeligt bidentat og et råmateriale til syntese af heterocykliske forbindelser. Det bruges i lægemidler, organiske mellemprodukter til opløsningsmidler, analytiske reagenser, wolfram og molybdæn i aluminiumekstraktionsmiddel.
Opløselighed
Det er let blandbart med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med isocyanater, aldehyder, cyanider, peroxider og anhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-54-6
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00008787
InChI nøgle YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC navn pentan-2,4-dion
SMIL CC(=O)CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Pentanedione
Smeltepunkt -23 °C
Tæthed 0.973
Kogepunkt 140 °C til 141 °C
Flammepunkt 34 °C (93 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.452
Mængde 100 mL
FN nummer UN2310
Beilstein 741937
Merck Index 14,81
Opløselighedsinformation Den er let blandelig med vand.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Pentanedione
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Pentanedione