Få mere at vide
2,4-Pentanediol, (+/-) + meso, 99%
Product Code. 11331407
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11331407 10 g 10g
11341407 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11331407 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L01779.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-69-4 | C5H12O2 | 104.149 g/mol
2,4-pentandiol blev anvendt i syntesen af chelaterede multinukleære komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-pentandiol blev anvendt til
syntese af chelaterede multinukleære komplekser.
Opløselighed Fuldt blandbar
.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 625-69-4
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.149
MDL nummer MFCD00004549
InChI nøgle GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanediol, 2,4-amylene glycol, isoamylene alcohol, pentanediol-2,4, 2,4-amyleneglycol, dl-2,4-pentanediol, 2,4-pentanediol dl+meso, wln: qy&1yq, 2,4-pentandiol, 2,4-dihydroxypentane
PubChem CID 12262
IUPAC navn pentan-2,4-diol
SMIL CC(CC(C)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Pentanediol
Navn note (+/-) + meso
Tæthed 0.955
Kogepunkt 200°C to 201°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.435
Mængde 10 g
Beilstein 969186
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Fully miscible.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%