Få mere at vide
2,4-Pentadienoic acid, 97%, stabilized
Artikelnummer. 15395038 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15395038 5 g 5g
15375038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15395038 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455740050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 626-99-3 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-99-3
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.1
InChI nøgle SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
Synonym penta-2,4-dienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, trans-2,4-pentadienoic acid, 1,3-butadiene-1-carboxylic acid, e-2,4-pentadienoic acid, e-penta-2,4-dienoic acid, 2e-2,4-pentadienoic acid, beta-vinyl acrylic acid, vynilacrylic acid, 2e-penta-2,4-dienoic acid
PubChem CID 642034
ChEBI CHEBI:37331
IUPAC navn (2E)-penta-2,4-dienoic acid
SMIL C=CC=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Pentadienoic acid
Smeltepunkt 69.0°C to 72.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel CH2(CH)3COOH
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 98.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Pentadienoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.