missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Octylphenyl)ethyl Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Octylphenyl)ethyl Acetate |
| CAS | 162358-04-5 |
| Molekylær formel | C18 H28 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzeneethanol','4-octyl-','1-acetate, Benzeneethanol','4-octyl-','acetate (9CI), 4-Octylphenethyl acetate, 2-(4-Octylphenyl)ethyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-17-10-12-18(13-11-17)14-15-20-16(2)19/h10-13H,3-9,14-15H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCc1ccc(CCOC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-octylphenyl)ethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.41 |
| Formel vægt | 276.2089 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?