Få mere at vide
2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane |
| CAS | 162358-07-8 |
| Molekylær formel | C16 H25 I |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Benzene','1-(2-iodoethyl)-4-octyl-, 2-(4-Octylphenyl)ethyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)13-14-17/h9-12H,2-8,13-14H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCc1ccc(CCI)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(2-iodoethyl)-4-octylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.27 |
| Formel vægt | 344.1001 |