Få mere at vide
2,4-Octadienal, predominantly trans,trans (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30421406
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30421406 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30421406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO239658250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Octadienal','predominantly trans,trans (Technical Grade)
CAS 30361-28-5
Molekylær formel C8H12O
Mængde 250 mg
Synonym (2E,4E)-2,4-Octadienal, (2E,4E)-Octa-2,4-dienal, (2E,4E)-Octadienal, (E,E)-2,4-Octadien-1-al, (E,E)-2,4-Octadienal, 2-trans-4-trans-Octadienal, E,E-2,4-Octadienal, all-trans-2,4-Octadienal, trans,trans-Octa-2,4-dienal, trans-2,trans-4-Octadienal
InChI formel InChI=1S/C8H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h4-8H,2-3H2,1H3/b5-4+,7-6+
SMIL CCC\C=C\C=C\C=O
IUPAC navn (2E,4E)-octa-2,4-dienal
Molekylvægt (g/mol) 124.18
Formel vægt 124.0888