Få mere at vide
2,4-Nonanedione, 98+%
Artikelnummer. 11344484
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344484 25 g 25g
11334484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344484 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01151.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6175-23-1 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6175-23-1
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.225
MDL nummer MFCD00015276
InChI nøgle KFBXUKHERGLHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-nonanedione, caproylacetone, 2,4-nonadione, acmc-20aobv
PubChem CID 80314
IUPAC navn nonan-2,4-dion
SMIL CCCCCC(=O)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Nonanedione
Kogepunkt 100°C to 103°C (19 mmHg)
Brydningsindeks 1.4608
Mængde 25 g
Beilstein 1757688
Formel vægt 156.23
Procent renhed ≥98%