Få mere at vide
2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid |
| CAS | 19910-33-9 |
| Molekylær formel | C9H9NO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (±)-2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, 2-(4-Nitrophenyl)propanoic Acid, 2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, 2-(p-Nitrophenyl)propionic Acid, α-Methyl-4-nitrobenzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | O=C(C(C)C1=CC=C(N(=O)=O)C=C1)O |
| IUPAC navn | 2-(4-nitrophenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vægt | 195.05 |