missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, TRC

Artikelnummer. 30474773
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474773 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5044951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid
CAS 19910-33-9
Molekylær formel C9H9NO4
Mængde 1 g
Synonym (±)-2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, 2-(4-Nitrophenyl)propanoic Acid, 2-(4-Nitrophenyl)propionic Acid, 2-(p-Nitrophenyl)propionic Acid, α-Methyl-4-nitrobenzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)
SMIL O=C(C(C)C1=CC=C(N(=O)=O)C=C1)O
IUPAC navn 2-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Formel vægt 195.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.