Få mere at vide
2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 15412299
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412299 1 g 1g
15422299 5 g 5g
15432299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64894.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29968-78-3 | C8H11N2O2 | 167.19 g/mol
4-Nitrophenethylaminhydrochlorid blev anvendt i syntesen af ortho-metalerede primære phenethylaminkomplekser indeholdende seksleddede palladacykler og N-(4-nitrophenethyl)formamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Nitrophenethylaminhydrochlorid blev brugt til syntese af ortho-metalerede primære phenethylaminkomplekser indeholdende seksleddede palladacykler
og N-(4-nitrophenethyl)formamid.
Opløselighed
Opløselig i methanol næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29968-78-3
Molekylær formel C8H11N2O2
Molekylvægt (g/mol) 167.19
MDL nummer MFCD00012900
InChI nøgle IOXOZOPLBFXYLM-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-nitrophenethylamine hydrochloride, 4-nitrophenylethylamine hydrochloride, 4-nitrophenethylamine hcl, 2-4-nitrophenyl ethanamine hydrochloride, 2-4-nitrophenyl ethylamine hydrochloride, p-nitrophenylethylamine hcl, benzeneethanamine, 4-nitro-, monohydrochloride, 4-nitrophenethylaminehydrochloride, p-nitrophenethylamine, hydrochloride, pubchem11627
PubChem CID 458983
IUPAC navn 2-(4-nitrophenyl)ethanamin;hydrochlorid
SMIL [NH3+]CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 200°C (literature)
Mængde 1 g
Beilstein 3568915
Opløselighedsinformation Soluble in methanol almost transparency.
Formel vægt 202.64
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver