Få mere at vide
2-(4-nitrophenyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 15470788
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470788 5 g 5g
15460788 1 g 1g
15480788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54504.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-27-6 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Det er et fosfatbeskyttende reagens og O6 af deoxyguanosin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et fosfatbeskyttende reagens og O6 af
deoxyguanosin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-27-6
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00010202
InChI nøgle IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
PubChem CID 7494
IUPAC navn 2-(4-nitrophenyl)ethanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Kogepunkt 177°C (16 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1866148
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 167.16
Procent renhed 98%