Få mere at vide
2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 5006-69-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. C (EP), 4-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 4-Nitroimidazole-1-ethanol, KIH 855, SS 166-1, Metronidazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-3-5(6-4-7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCCn1cnc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |