Få mere at vide
2-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O7/c16-11(17)5-4-10(13(19)20)14-6-8-7(12(14)18)2-1-3-9(8)15(21)22/h1-3,10H,4-6H2,(H,16,17)(H,19,20) |
| Formel vægt | 308.0645 |