missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 30469004
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469004 50 mg
30471463 100 mg
30466423 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49690350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 295357-72-1
Molekylær formel C13H12N2O7
Molekylvægt (g/mol) 308.25
Synonym 2-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioic Acid
IUPAC navn 2-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)pentanedioic acid
SMIL OC(=O)CCC(N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)pentanedioic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O7/c16-11(17)5-4-10(13(19)20)14-6-8-7(12(14)18)2-1-3-9(8)15(21)22/h1-3,10H,4-6H2,(H,16,17)(H,19,20)
Formel vægt 308.0645
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.