Få mere at vide
2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-47-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C12 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12(13)14/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(4-propylphenyl)propanoic acid |
| Vis mere |