Få mere at vide
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesiumbromid, 0,25 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11945901 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 11945901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431750500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 480424-77-9 | C11H14BrMgNO | 280,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-77-9, 109-99-9
Farve Gul
CAS min % 4.54, 89.4
CAS Max % 10.6, 95.46
Fysisk form Løsning
Mængde 50 mL
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.926
Tæthed 0.9260g/mL
Molekylær formel C11H14BrMgNO
MDL nummer MFCD03840888
Synonym 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, rsbwikctzydpjq-uhfffaoysa-m, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesiu, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesiu, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesium bromide, 2-4-morpholino methyl phenylmagnesium bromide, 4-2-bromomagnesio phenyl methyl morpholine, 2-4-morpholinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 2-4-morpholino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-4-morpholino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle RSBWIKCTZYDPJQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=C(CN2CCOCC2)C=CC=C1
IUPAC navn 4-{[2-(brommagnesio)phenyl]methyl}morpholin
Molekylvægt (g/mol) 280.45
PubChem CID 16217254
Formel vægt 280.44
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.15 to 0.35M
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • [2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.